Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE
Die universell einsetzbare Eppendorf Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.
2186.71 € - 6452.71 €
Spezifikation
Max. RZB 3,000 × g
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Display LCD
Zeitschaltuhr 0-99 min, mit Dauerlauffunktion
Reglertyp Rotary Knob
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Enthält Elektrische Anforderungen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Elektrische Anforderungen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
10746805
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5702000329
mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
3780.06 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17322831
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5702000510
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 bis 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 bis 7 ml, 2 Sätze mit 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
3691.71 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10469451
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5702000019
Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
2186.71 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15865083
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5702000320
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702, Drehknöpfe
3422.64 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17332831
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5702000515
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 bis 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 bis 7 ml, 2 Sätze mit 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702, Drehknöpfe
3599.34 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15845083
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5702000010
Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702, Drehknöpfe
2188.72 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10194444
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5703000322
mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für 13/16-mm-Blutentnahmegefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), Drehknöpfe
6452.71 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12689355
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5703000420
mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), Drehknöpfe
6295.08 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10772963
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5703000012
Ohne Rotor 230V, 50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), Drehknöpfe
5184.66 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15805093
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5703000320
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 13/16 mm-Blutentnahmeröhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R, Drehknöpfe
6144.48 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15825093
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5703000425
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R, Drehknöpfe
6295.08 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885083
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5703000010
Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R, Drehknöpfe
5185.66 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10485762
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5704000016
Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 RH (EU-IVD), Drehknöpfe
5860.35 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15845093
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5704000010
Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 RH, Drehknöpfe
5580.23 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Drehzahl: 3.000 x g (4,400 U/min)
  • Sehr kompakte Standfläche für jeden Labortisch
  • Sehr leiser Betrieb zum Wohle Ihrer Umwelt
  • Niedrige Zugriffshöhe zum einfachen Be- und Entladen der Proben
  • Sanftbremsfunktion für langsames Beschleunigen und Bremsen. Optimiert für die Zelltrennung durch Gradientenzentrifugation
  • 'Bei voreingestellter Drehzahl startet der Timer bei Erreichen der eingestellten Drehzahl und gewährleistet reproduzierbare Zentrifugationsläufe
  • Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen
  • Rostfreie und leicht zu reinigende Rotorkammer aus Edelstahl
  • Elektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
3,000 × g
LCD
Rotary Knob
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
0-99 min, mit Dauerlauffunktion
50/60 Hz
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH