Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE
Product Code. 10469451 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 13/16 mm-Blutentnahmeröhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 bis 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 bis 7 ml, 2 Sätze mit 2 Adaptern
Ohne Rotor
mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für 13/16-mm-Blutentnahmegefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern
mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern
Elektrische Anforderungen:
230V, 50–60Hz (EU)
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5702, Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 R, Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 RH (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 RH, Drehknöpfe
Unit Size:
1 Set
1 Stück
Product Code. 10469451
Brand: Eppendorf™ 5702000019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die universell einsetzbare Eppendorf Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.
  • Max. Drehzahl: 3.000 × g (4,400 U/min)
  • Sehr kompakte Standfläche für jeden Labortisch
  • Sehr leiser Betrieb zum Wohle Ihrer Umwelt
  • Niedrige Zugriffshöhe zum einfachen Be- und Entladen der Proben
  • Sanftbremsfunktion für langsames Beschleunigen und Bremsen. Optimiert für die Zelltrennung durch Gradientenzentrifugation
  • 'Bei voreingestellter Drehzahl startet der Timer bei Erreichen der eingestellten Drehzahl und gewährleistet reproduzierbare Zentrifugationsläufe
  • Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen
  • Rostfreie und leicht zu reinigende Rotorkammer aus Edelstahl
  • Elektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Enthält Ohne Rotor
    Typ Zentrifuge
    Fassungsvermögen 4 x 90 ml
    Max. RZB 3000 × g
    Gekühlt Nein
    Geräuschpegel <52 dB(A) mit Rotor A-4-38
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Display LCD-Anzeige
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 9,6 in.
    Außenhöhe (metrisch) 24 cm
    Zeitschaltuhr 0 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion
    Außenbreite (angloamerikanisch) 12,6 in.
    Außenbreite (metrisch) 32 cm
    Wirkleistung 200 W
    Reglertyp Rotary Knob
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mit verschiedenen Festwinkel-, Drehtrommeln und einem umfangreichen Adapterprogramm werden nahezu alle Rohrtypen abgedeckt
    Modell Zentrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
    Luftgekühlt Ja
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Mit verschiedenen Festwinkel-Ausschwingrotoren und zahlreichen Adaptern, nahezu alle Arten von Röhrchen
    Abmessungen (H x B x T) 240 x 320 x 395 mm
    Nettogewicht 20 kg
    Temperaturbereich 2 bis 40 °C
    Frequenz 50/60 Hz
    Spannung 230 V
    Tiefe (metrisch) 395 mm
    Show More Show Less
    Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.