Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern |
| Typ | Zentrifuge |
| Fassungsvermögen | 4 x 90 ml |
| Max. RZB | 3,000 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 4,400 U/min |
| Gekühlt | Ja |
| Geräuschpegel | <46 dB(A) mit Rotor A-4-38 |
| Elektrische Anforderungen | 230V/50–60Hz (EU) |
| Zertifizierung/Konformität | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
| Display | LCD |
| Mehr anzeigen |
Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.