missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17322831 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 13/16 mm-Blutentnahmeröhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 bis 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 bis 7 ml, 2 Sätze mit 2 Adaptern
Ohne Rotor
mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für 13/16-mm-Blutentnahmegefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern
mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern
Elektrische Anforderungen:
230V, 50–60Hz (EU)
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5702, Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 R, Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 RH (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 RH, Drehknöpfe
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17322831

Marke: Eppendorf™ 5702000510

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die universell einsetzbare Eppendorf Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.

Max. Geschwindigkeit: 3,000 × g (4.400 rpm)Sehr kompakte Stellfläche – passt auf jeden LabortischSehr leiser Betrieb für eine bessere ArbeitsumgebungNiedrige Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen der ProbenSOFT-Bremsfunktion für langsames Anlaufen und Bremsen. Optimiert für Zellseparation durch Gradientenzentrifugation'At set RPM'-Funktion startet den Timer, wenn die gewählte Geschwindigkeit erreicht ist; für reproduzierbare ZentrifugationsläufeTastensperre verhindert unabsichtliches VerstellenEdelstahl-Rotorkammer ist rostfrei und einfach zu reinigenElektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Enthält Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 bis 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 bis 7 ml, 2 Sätze mit 2 Adaptern
Typ Tischzentrifugen
Max. RZB 3,000 × g
Max. Geschwindigkeit 4400 U/min
Gekühlt Nein
Geräuschpegel <52 dB(A)
Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Display LCD
Zeitschaltuhr 0 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion
Reglertyp Rotary Knob
Modell Zentrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt