missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE

Die universell einsetzbare Eppendorf Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.

Marke:  Eppendorf™ 5703000425

5727.94 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15825093

  • 6295.08 € / 1 Set

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Max. Drehzahl: 3.000 × g (4,400 U/min)
  • Sehr kompakte Standfläche für jeden Labortisch
  • Sehr leiser Betrieb zum Wohle Ihrer Umwelt
  • Niedrige Zugriffshöhe zum einfachen Be- und Entladen der Proben
  • Sanftbremsfunktion für langsames Beschleunigen und Bremsen. Optimiert für die Zelltrennung durch Gradientenzentrifugation
  • 'Bei voreingestellter Drehzahl startet der Timer bei Erreichen der eingestellten Drehzahl und gewährleistet reproduzierbare Zentrifugationsläufe
  • Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen
  • Rostfreie und leicht zu reinigende Rotorkammer aus Edelstahl
  • Elektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation

    Spezifikation

    Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern
    4,400 U/min
    <46 dB(A) mit Rotor A-4-38
    230 V/50-60 Hz (EU)
    LCD-Anzeige
    27 cm
    15 in.
    380 W
    Ja
    50/60 Hz
    3.000 × g
    Ja
    380 x 580 x 260 mm
    UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    10,6 in.
    0 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion
    38 cm
    Zentrifuge 5702 R, Drehknöpfe
    -8 bis +40 °C
    230 V
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Sonderangebote

    Sonderangebote

    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

    Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.