Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Ohne Rotor |
| Max. RZB | 3.000 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 4,400 U/min |
| Gekühlt | Ja |
| Geräuschpegel | <46 dB(A) mit Rotor A-4-38 |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 380 x 580 x 260 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V/50-60 Hz (EU) |
| Zertifizierung/Konformität | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern |
| Display | LCD-Anzeige |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 10,6 in. |
| Mehr anzeigen |
Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.