Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
Die universell einsetzbare Eppendorf Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.
Marke: Eppendorf™ 5702000329
3499.37 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Max. Geschwindigkeit: 3,000 × g (4.400 rpm)Sehr kompakte Stellfläche – passt auf jeden LabortischSehr leiser Betrieb für eine bessere ArbeitsumgebungNiedrige Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen der ProbenSOFT-Bremsfunktion für langsames Anlaufen und Bremsen. Optimiert für Zellseparation durch Gradientenzentrifugation'At set RPM'-Funktion startet den Timer, wenn die gewählte Geschwindigkeit erreicht ist; für reproduzierbare ZentrifugationsläufeTastensperre verhindert unabsichtliches VerstellenEdelstahl-Rotorkammer ist rostfrei und einfach zu reinigenElektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation
mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern | |
4 x 90 ml | |
4400 U/min | |
<52 dB(A) mit Rotor A-4-38 | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
9.6 in. | |
0-99 min, mit Dauerlauffunktion | |
32 cm | |
Centrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe | |
240 x 320 x 580 mm | |
10 bis 40 ° °C | |
230 V |
Zentrifuge | |
3,000 × g | |
nein | |
230V/50–60Hz (EU) | |
LCD | |
24 cm | |
12.6 in. | |
200 W | |
ja | |
36 kg | |
50/60 Hz | |
580 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
2Stunden
0Minuten
39Sekunden
4
Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.