Learn More
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
CD CHO AGT™-Medium
Marke:  Gibco™ 12490001
7058.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10389204
  • 7430.00 € / 100 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CHO
1 X
CD CHO-Medium
Unsteril
Kein Glutamin, No HEPES, No Phenol Red, Kein Thymidin, Kein Hypoxanthin
AGT™, Gibco™
Dry Ice
Ropak Bucket
Calcium, Magnesium, Natriumphosphat
Store at 2 to 8°C, in the dark.
Suspensions-Zellkultur
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Pulver (AGT)
Serumfrei
High Glucose, Sodium Pyruvate, Natriumhydrogencarbonat
6.33 g/L
100 L
Low
Keine Antibiotika
Certified
CO2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3057200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12490001,12490017,12490003,12490025
Chargennummer3089498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12490001,12490017,12490003,12490025
Chargennummer3098403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number12490001,12490017,12490003,12490025
Chargennummer3088903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number12490001,12490017,12490003,12490025
Chargennummer3098405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number12490001,12490017,12490003,12490025
Name des Produkts
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium > 100 l