Learn More
Gibco™ CD CHO-Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10700774
Click to view available options
Menge:
0,5 l
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10700774
Marke: Gibco™ 10743029
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
1X CD CHO Medium
CD CHO Medium ist ein Protein-freies, Serum-freies, chemisch definiertes Medium, das für das Wachstum von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) und die Expression rekombinanter Proteine in Suspensionskulturen optimiert wurde. Das CD CHO Medium bietet seit mehr als 10 Jahren nachgewiesene Qualität und enthält keine Proteine oder Peptid-Bestandteile tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs und keine undefinierten Lysate oder Hydrolysate.
Wann das CD CHO Medium verwendet wird
  • Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
  • Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CD CHO-Medium kultiviert wurden und der Prozess sich dem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
    Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
    Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
  • Bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie handelt es sich um eine transfizierte CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinie.
  • Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
  • Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
  • Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
    Erwägen Sie CD OptiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
  • Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
  • Die CHO-Zelllinie ist „kompliziert“, d. h. es ist schwierig, sie wachsen zu lassen oder anzupassen
    Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden DG44 oder DXB11 CHO-Mutterzellen (dhfr-)
    Trockenmedien-Zusammensetzungen
    Gibco™ Flüssigmedien sind in einem AGT™ (Advanced Granulation Technology) Trockenmedien-Format erhältlich, das entwickelt wurde, um mehr Konsistenz und Produktivität in allen Stadien der Produktion von der Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung zu ermöglichen. AGT™ Medien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre flüssigen Gegenstücke.
    Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Erfordernissen
    Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelllinie CHO
    Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Konzentration 1 X
    Form Flüssig
    Produkttyp CD CHO-Medium
    Serum Level Serumfrei
    Mit Additiven Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
    Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Thymidin, Kein Hypoxanthin
    Produktlinie Gibco
    Menge 1 l
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Endotoxin-Gehalt Niedrig
    Format Flasche
    Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
    Spezies Hamster
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
    Culture Type Suspensions-Zellkultur
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • 4-Bromoresorcinol
    Signalwort
    • Achtung
    Gefahrenkategorie
    • Akute Toxizität Kategorie 4
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
    • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
    Gefahrenhinweis
    • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
    • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
    • H315-Verursacht Hautreizungen.
    • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
    • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
    • H335-Kann die Atemwege reizen.
    Sicherheitshinweis
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
    • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
    • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Bromoresorcinol