Learn More
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
CD CHO AGT™-Medium
Marke:  Gibco™ 12490025
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11500436
  • 1316.00 € / 10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD CHO AGT™ (Advanced Granulation Technology) ist ein Protein-freies, chemisch definiertes Medium, das für das Wachstum von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) und die Expression rekombinanter Proteine in Suspensionskulturen optimiert wurde. Das AGT™-Trockenmedienformat wurde entwickelt, um eine höhere Konsistenz und Produktivität in allen Produktionsstufen von der Entwicklung bis zur kommerziellen Fertigung zu gewährleisten. CD CHO AGT™-Medium enthält keine Proteine oder Peptidkomponenten tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs sowie keine undefinierten Lysate oder Hydrolysate.
Wann das CD CHO Medium verwendet wird
  • Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
  • Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CD CHO-Medium kultiviert wurden und der Prozess sich dem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
    Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
    Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
  • Bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie handelt es sich um eine transfizierte CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinie.
  • Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
  • Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
  • Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
    Erwägen Sie CD OptiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
  • Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
  • Die CHO-Zelllinie ist „kompliziert“, d. h. es ist schwierig, sie wachsen zu lassen oder anzupassen
    Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden DG44 oder DXB11 CHO-Mutterzellen (dhfr-)
    Flüssigmedien-Zusammensetzungen
    Gibco™ AGT™-Medien sind auch in Flüssigformat erhältlich, das die gleiche Leistung und Formulierung wie das AGT™-Medienformat bietet. Gibco™-Flüssigmedien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre AGT™-Medien Gegenstücke.
    Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Erfordernissen
    Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
    Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Pulver (AGT)
    Serumfrei
    Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat, Kein Thymidin, Kein Hypoxanthin
    Securitainer Fläschchen mit Verschluss
    AGT™, Gibco™
    10 L
    Hamster
    CHO
    Suspensions-Zellkultur
    CD CHO-Medium
    Natriumhydrogencarbonat
    ≤10 EU/ml, niedrig
    Keine Antibiotika
    10 l
    Nasseis