Learn More
Gibco™ ExpiCHO™ Expressionsmedium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15421783
Click to view available options
Menge:
1.000 mL
10 l
20 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
10 Liter
1000 Milliliter
20 Liter
6 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15421783
Marke: Gibco™ A2910001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein GMP-hergestelltes, chemisch definiertes, Serum-freies, Protein-freies Medium, ohne Stoffe tierischen Ursprungs, das speziell für Wachstum mit hoher Dichte und Transfektion von Suspensions-angepassten chinesischen Hamsterzellen (CHO) entwickelt wurde
  • Unterstützt das Wachstum von Suspensions-CHO-Kulturen auf Dichten von mehr als 2 x 107 Zellen pro ml mit >95 % Zellviabilität
  • Verwendet ein transfektionskompatibles, serumfreies Suspensionskulturmedium, das eine hohe Transfektionseffizienz von >90 % mit ExpiFectamine™ CHO-Transfektionsreagenz ermöglicht
  • Unterstützt die transiente Transfektion von Suspensions-CHO-Zellen bei einer Dichte von 6 x 106 Zellen pro ml
  • Erleichtert die anhaltende, hohe Expression vorübergehend transfizierter Kulturen mit hoher Dichte bei Ausbeuten von bis zu 3 Gramm pro Liter rekombinanten Proteins
  • Unterstützt Wachstum und Transfektion von CHO-Zellen in Kulturformaten von <1 ml in Multiwellplatten bis >10 l in Tisch-Bioreaktoren
  • Enthält kein Phenolrot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO-S, SFM angepasst
Zelltyp Chinese hamster ovary (CHO) cells
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Konzentration 1X
Form Flüssig
Produkttyp CHO-Expressionsmedium
Serum Level Serumfrei
Sterilität Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven GlutaMAX
Ohne Additive Kein Phenolrot
Produktlinie ExpiCHO
Menge 1.000 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Format Flasche
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: Im Dunkeln bei 2 bis 8 °C lagern
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Culture Type Suspensions-Zellkultur
Expressionssystem ExpiCHO-S™