Learn More
Eppendorf™ Kryolagerungsfläschchen
Bietet eine 3-stufige Codierung des SafeCode-Systems (Datenmatrixcode, Barcode und klares Schreiben), um eine sichere Probenidentifizierung zu ermöglichen. Bis zu 96 voretikettierte Fläschchen sind vorgefertigt und vorgedeckelt (0,5 bis 4,0 ml) für Lagerungsanwendungen.
Marke: Eppendorf™ 0030079434
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.20500kg
Beschreibung
- 3-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung
- Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 30 % beschädigt sein können
- Temperaturbereich: -196 °C (Gasphase von LN2) bis +121 °C.
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen im Reinraum Klasse VIII für höchste Probenreinheit
- Vorgedeckelt und vorgefertigt für komfortable Handhabung
- Weitere Informationen zu Fläschchen sind auf der Eppendorf-Website für Dokumentationszwecke verfügbar
- Direkter Import in Eppendorf eLABInventory- und eLABJournal-Software für komfortable Handhabung
Spezifikation
Polypropylen | |
2,0 mL | |
Ja | |
2D SafeCode | |
Cryobank Fläschchensystem mit Kodierung |
Unsteril | |
48 | |
Ja | |
480 Fläschchen (10 Gestelle mit 48 Fläschchen) |