Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PP
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Marke:  SCAT™ 108029
72.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10755372
  • 89.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SCAT™ Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Safety Waste Caps, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.
  • Aus Polypropylen (PP)
  • In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
  • Geeignet für alle SCAT™ Kappen, Trichter oder Kanister
Spezifikation
Spezifikation
Gewinde 1: S60/61 (m), Gewinde 2: 2 Zoll Tri-Sure (m)
Colorless
Polypropylene
Gewindeadapter
Name des Produkts
SCAT™ Gewindeadapter, PP > Gewindeadapter; Gewinde 1: S60/61 (m), Gewinde 2: 2 Zoll Tri-Sure (m); Farbe: Farblos; Typ: Gewindeadapter; Material: Polypropylen