Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida-Agar/Sabouraud GC-Agar
Isolieren Sie Fungi und differenzieren Sie mit dieser Doppelplatte Candida albicans und Candida tropicalis aus klinischen Proben, und identifizieren Sie diese präsumtiv.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5258E
23.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15853247
  • 23.80 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Isolieren Sie Fungi, differenzieren Sie Candida albicans und Candida tropicalis aus klinischen Proben, und identifizieren Sie diese präsumtiv mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida Agar / Sabouraud GC Agar, einer einzigen Doppelplatte, die zwei separate Rezepturen enthält. Das Sabouraud GC-Medium schafft selektive Bedingungen für die Isolierung und Kultivierung von Fungi, während Brilliance™ Candida Agar die Isolierung und Differenzierung von Candida albicans und Candida Tropicalis gegenüber anderen Candida spp. innerhalb von 48 Stunden ermöglicht. Die praktische Doppelplatte schafft Platz im Inkubator.
Verwenden Sie Brilliance™ Candida Agar/Sabouraud GC Agar zur Isolierung von Pilzen und präsumtiven Identifizierung von Candida albicans und Candida tropicalis gegenüber anderen Candida spp. bei klinischen Proben.
  • Geeignet für die Identifikation pathogener Pilze in Materialien mit hoher Anzahl anderer Pilze oder Bakterien
  • Einfache Isolierung, Differenzierung und präsumtive Identifizierung von Candida albicans und Candida tropicalis gegenüber anderen Candida innerhalb von 48 Stunden.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
  • Platzsparendes Doppelplattenformat.
Brilliance Candida Agar enthält zwei Chromogene, die das Vorhandensein der Zielenzyme anzeigen. Im Ergebnis bilden Candida tropicalis dunkelblaue Kolonien, während Candida albicans grüne Kolonien bilden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Perlweiß / Elfenbein
90 mm-Doppelplatte
Agar
10 Stück/Packung
2°bis 10 °C
Deutschland
17 g ± 5 %
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6252087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog NumberPO5258E
Chargennummer6251598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog NumberPO5258E
Chargennummer6249184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog NumberPO5258E
Chargennummer6245410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberPO5258E
Chargennummer6245999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberPO5258E
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida-Agar/Sabouraud GC-Agar >