Learn More
MP Biomedicals™ Agar, bakteriologische Qualität
Speziell gereinigt, um für die Herstellung von Festkulturmedien für mikrobiologische und bakteriologische Anwendungen zum Einsatz kommen zu können.
Marke:  MP Biomedicals™ 0215017890
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11476642
  • 681.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Rhodophyceae (Rotalge) gewonnen
  • Bakteriologischer Gütegrad
  • Weißes bis hellgelb
  • 100-Mesh-Pulver
  • CAS Nr.: 9002-18-0
  • EG-Nr. 232-658-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Agar, bakteriologische Qualität > Menge: 500 g