missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke: Fisherbrand™ 0911R00040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für schnelle und präzise Messungen
- Mit komfortabler, auf der Verpackung aufgedruckter Farbskala
- pH-Werte von 0 bis 14
Applications:
- Für die allgemeine Analytik in Chemie- und Schullabors
Spezifikation
6,4 bis 8 | |
1 Rolle | |
5 m |
Rolle | |
Gütegrad 911 | |
7 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier > pH-Bereich: 6,4 bis 8; Rolle; Abmessungen (L x B): 5m x 7 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur