Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen. Verfügt über eine hohe chemische Beständigkeit und hält Temperaturen von -200 bis +260 °C stand. Ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
Marke: Bohlender™ S1810-58
Beschreibung
- Nahezu universelle chemische Beständigkeit
- Frei von extrahierbaren Substanzen
- Physiologisch sicher
- Nicht-klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Sehr gute dielektrische Eigenschaften
- Flammenhemmend gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
- Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Compliance
FDA
Spezifikation
FDA | |
8 mm | |
8 mm | |
Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase | |
8 Mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser | |
Durchscheinend, weiß | |
26 bar | |
PTFE-Schläuche |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
0.75 mm | |
-200 °C | |
Autoklav, Ethylenoxid | |
120 mm | |
260 °C |