Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen. Verfügt über eine hohe chemische Beständigkeit und hält Temperaturen von -200 bis +260 °C stand. Ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
Marke:  Bohlender™ S1810-84
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10555362
  • 128.00 € / 1 Meter
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleiteigenschaften
  • Sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
FDA, USP-Klasse VI
18 mm
20 mm
Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase
1/Packung
Autoklav, Ethylenoxid
400 mm
260 °C
Autoklavierbar
PTFE
1 mm
-200 °C
20 Mm Außendurchmesser, 18 mm Innendurchmesser
Durchscheinend bis milchig weiß
16 bar
PTFE-Schläuche
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche > 20 Mm Außendurchmesser, 18 mm Innendurchmesser