Learn More
Cole Parmer PTFE-Schläuche
Cole Parmer Schläuche aus PTFE sind ideal geeignet für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen.
Marke:  Cole Parmer 06605-30
Artikelnummer. 11709919
  • 231.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Cole Parmer Schläuche aus PTFE sind ideal geeignet für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen.
  • Ideal für allgemeine Anwendungen, Einweg-Anwendungen und Anwendungen mit erweitertem Flüssigkeitsweg
  • Der PTFE-Schlauch hält extremen Temperaturen stand.
  • Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös.
  • Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre speziellen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
FDA, USP
Ja
PTFE
25 ft. (2,01 m)
-240 °C
Steril
PTFE-Schläuche
1/8 in.
1/4 in.
1/16 in.
1/Packung
260 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole Parmer PTFE-Schläuche >