Learn More
Buerkle™ PTFE-Schläuche, durchscheinend
Verwenden Sie die Buerkle™ Transparenten PTFE-Schläuche im Labor. Dank ihrer überlegenen chemischen Beständigkeit können diese Schläuche Temperaturen von -200 bis +260 °C und unterschiedlichen Drücken standhalten. Ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
Marke:  Buerkle™ 8804-0608
48.14 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10442752
  • 74.50 € / 5 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbeständig von -200 bis +260 °C
  • Autoklavierbar
  • PTFE
Spezifikation
Spezifikation
RoHS
6 mm
8 mm
39,37 mil
Industrie, Labor
Chemische Beständigkeit
Durchsichtig
40 bar
PTFE Tubing
Autoklavierbar
PTFE
5 m
1 mm
-200 °C
Non-sterile
55 (Shore D)
260°C
Name des Produkts
Buerkle™ PTFE-Schläuche, durchscheinend > Länge:5m; Druck:Gehäuse 40bar