Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon
Product Code. 10294882
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
18
25
Unit Size:
1 Stück
7.60 Meter
Product Code. 10294882
Brand: Masterflex™ 9641016
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • Sehr gute Biokompatibilität
  • Geruchlos und ungiftig, ohne Geschmacksbeeinträchtigung der transportierten Flüssigkeiten
  • Beständig gegen Pilzwachstum, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
  • Glattere Oberfläche als Peroxid-gehärtetes Silikon für reduzierte Proteinbindung
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, ungiftig
  • Durchscheinend
Order Info
Erhältlich in Längen á 7.6 m (25 Fuß)
Specifications
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.1 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25┬áft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 16
Flussrate 0,8 bis 480 ml/min
Schlauchanschluss 0,12 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
Höhe (metrisch) 8,8 m Wasser
Höhe (angloamerikanisch) 29 ft. Wasser
Gasdurchlässigkeit CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Pumpenschlauch