Learn More
Thermo Scientific™ pH-Wert-Gradientenpuffer
Die robusten, reproduzierbaren Gradienten eignen sich für eine große Bandbreite an MAbs und sind ohne Formulierung von mobilen Phasen gebrauchsfertig für den Einsatz mit bestehenden LC-Säulen und Systemen.
Marke: Thermo Scientific™ 083378
Beschreibung
Schnelle und äußerst robuste, reproduzierbare HPLC-Gradienten mit Thermo Scientific™ CX-1 pH Gradientenpuffern. Diese Puffer sind einfach zu optimieren und automatisieren und eignen sich für die HPLC-Trennung der meisten Biotherapeutika mit monoklonalen Antikörper (mAK). CX-1 pH-Wert-Gradientenpuffer sind mit vorhandenen HPLC-Säulen einsatzbereit, ohne dass mobile Phasen formuliert werden müssen. Die CX-1-Puffer sparen Zeit bei der Methodenentwicklung, erleichtern die Methodenübertragung an QA/QC für eine Vielzahl von mAK-Ladungsvarianten durch einen allgemeinen HPLC-basierten Ansatz zur mAK-Charakterisierung und erfordern keine zeitaufwändigen Anpassungen der mobilen Phase.
pH-Pufferlösungen können verwendet werden, um bei der Kationenaustausch-Chromatographie hochgradig reproduzierbare, lineare pH-Gradienten zu erzeugen.
- Robuste und reproduzierbare Gradienten
- Vorhersage von Biomolekül-pH
- Einfache Methodenoptimierung
- Einfache Automatisierung
- Anwendbar für die meisten MAbs
Im Gegensatz zu herkömmlicher Kationenaustausch-Chromatographie mit Verwendung von Salzgradienten ist es möglich, den pH und die erwartete Retention der Ladungsvarianten vorherzusagen und einen engeren pH-Bereich zu verwenden, um eine hochauflösendere Trennung zu erzielen.
Spezifikation
CX-1 pH-Gradienten-Kit für hohen Durchsatz 125 ml Puffer A + 125 ml Puffer B MAbPac SCX-10 Säule (5 μm, 4 x 50 mm) | |
Thermo Scientific | |
5.6 bis 10.2 |
LC-Säulen und -Systeme | |
CX-1 pH-Gradienten-Kit für hohen Durchsatz | |
125 ml + 125 ml |