Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Artikelnummer. p-7115296
Click to view available options
Schlauchgröße:
10 Mm Außendurchmesser, 7.5 mm Innendurchmesser
14 Mm Außendurchmesser, 10 mm Innendurchmesser
16 Mm Außendurchmesser, 12 mm Innendurchmesser
16 Mm Außendurchmesser, 14 mm Innendurchmesser
18 mm Außendurchmesser, 16 mm Innendurchmesser
1 Mm Außendurchmesser, .05 mm Innendurchmesser
2.5 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser
2.5 Mm Außendurchmesser, 1.9 mm Innendurchmesser
20 Mm Außendurchmesser, 18 mm Innendurchmesser
3 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser
5.0 Mm Außendurchmesser, 4.0 mm Innendurchmesser
8 Mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
10 Stück
3 Meter
Artikelnummer. 15223179
Marke: Bohlender™ S181021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen. Verfügt über eine hohe chemische Beständigkeit und hält Temperaturen von -200 bis +260 °C stand. Ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleiteigenschaften
  • Sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.5 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 2.5 mm
Dicke (metrisch) 0.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Schlauchgröße 2.5 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Farbe Durchscheinend, weiß
Flexibility 12 mm
Maximaler Druck 186 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp PTFE-Schläuche