Learn More
Buerkle™ Blaue Einwegpinzette
Pinzetten in einem einzigartigen Blauton, die nicht häufig in Lebensmitteln vorkommen, machen sie leicht zu finden und visuell zu identifizieren.
Marke: Buerkle™ 5378-1052
Beschreibung
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium, insbesondere in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Die Einwegpinzetten eignen sich für präzise Laborarbeiten und sind ideal zum Greifen, Anheben und Bewegen kleiner Objekte, z. B. feines Gewebe, kleine Gegenstände oder feste Proben
- Die geriffelten Griffe gewährleisten eine optimale und sichere Handhabung sowie präzise Arbeit
- Die leichte Kunststoffpinzette für den einmaligen Gebrauch ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Die im Reinraum hergestellten Laborassistenten erfüllen die höchsten Standards und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe
- Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie für die Lebensmittelindustrie und wissenschaftliche Anwendungen
- Einzeln verpackt
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
- Spitz/abgewinkelte Spitze: Die Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Greifspitzen. Mit den spitzen Enden können verschiedene Materialien zuverlässig gehalten und verarbeitet werden
- Spitzes Ende: Die anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist. So können empfindliche Materialien zuverlässig gefasst werden
- Breite Spitze: Die Einwegpinzetten haben Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf. Sie verhindert, dass das Material beschädigt wird, wenn es gegriffen wird
Spezifikation
Breit | |
5,12 in. | |
130 mm | |
Steril |
100 (packaged individually) | |
Polystyrol | |
Pinzette | |
Standard |