Learn More
Buerkle™ Blaue Einwegpinzette
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Pinzetten in einem einzigartigen Blauton, die nicht häufig in Lebensmitteln vorkommen, machen sie leicht zu finden und visuell zu identifizieren.
73.80 € - 89.00 €
Spezifikation
Anzahl pro Packung 100 (packaged individually)
Länge (angloamerikanisch) 5,12 in.
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 130 mm
Produkttyp Pinzette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Spitzenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spitzenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
16565210
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-1050
Spitz, abgewinkelt
89.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16575210
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-1051
Spitz
89.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16585210
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-1052
Breit
73.80 €
100 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
  • Dies ist ein wichtiges Kriterium, insbesondere in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
  • Die Einwegpinzetten eignen sich für präzise Laborarbeiten und sind ideal zum Greifen, Anheben und Bewegen kleiner Objekte, z. B. feines Gewebe, kleine Gegenstände oder feste Proben
  • Die geriffelten Griffe gewährleisten eine optimale und sichere Handhabung sowie präzise Arbeit
  • Die leichte Kunststoffpinzette für den einmaligen Gebrauch ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
  • Die im Reinraum hergestellten Laborassistenten erfüllen die höchsten Standards und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe
  • Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie für die Lebensmittelindustrie und wissenschaftliche Anwendungen
  • Einzeln verpackt
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
  • Spitz/abgewinkelte Spitze: Die Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Greifspitzen. Mit den spitzen Enden können verschiedene Materialien zuverlässig gehalten und verarbeitet werden
  • Spitzes Ende: Die anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist. So können empfindliche Materialien zuverlässig gefasst werden
  • Breite Spitze: Die Einwegpinzetten haben Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf. Sie verhindert, dass das Material beschädigt wird, wenn es gegriffen wird
Spezifikation
Spezifikation
100 (packaged individually)
Polystyrol
Pinzette
Standard
5,12 in.
130 mm
Steril
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Blaue Einwegpinzette