Learn More
JULABO™ Eintauchkühler der Serie FT
Die Julabo™ Eintauchkühler werden zur Gegenkühlung von Thermostaten mit Badöffnung auf mindestens Umgebungstemperatur sowie zur schnellen Kühlung von Flüssigkeiten eingesetzt.
Marke:  JULABO™ 9650820
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10334191
  • 3175.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnelles Abkühlen von Flüssigkeiten auf niedrige Temperaturen
  • Gegenkühlung von Flüssigkeiten in Kombination mit Umwälz-Heizungsthermostaten
  • Umweltfreundlich dank Einsparung von kostbarem Leitungswasser
  • Anwenderfreundliche Bedienung und Handhabung
  • Kompakte Bauweise, kleine Stellfläche
  • Trockeneisersatz
Hinweis: FT402, FT902 und FT903 mit integrierter Temperaturregelung und Anzeige sowie externem Pt100 Sensor (200 x 6 mm Durchmesser, Edelstahl)
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 40 °C
0,25 kW bei 20 °C
Immersionssonde (L x Durchmesser) 9 x 4 cm
55 x 38 x 60 cm
18 kg
Tauchkühler FT
−20 bis +30 °C
Gehäuse FT200
120 cm
115/230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
JULABO™ Eintauchkühler der Serie FT > Bereich: -20 bis 30 °C; Kühlleistung: 0.25 kW bei 20 °C; 0.2 kW bei 10 °C; 0.04 kW bei -20 °C