Learn More
Buerkle™ Blaue abnehmbare Pinzette
Die blaue abnehmbare Pinzette verfügt über ein spezielles Additiv im Material, das sie für Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen sichtbar macht.
Marke: Buerkle™ 5378-1061
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für präzise Laborarbeiten und ideal zum Greifen, Anheben und Bewegen kleiner Objekte
- Die geriffelten Griffe gewährleisten eine optimale und sichere Handhabung sowie präzise Arbeit
- Die leichte Kunststoffpinzette für den einmaligen Gebrauch ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Die im Reinraum hergestellten Laborassistenten erfüllen die höchsten Standards und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe
- Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie für die Lebensmittelindustrie und wissenschaftliche Anwendungen
- Einzeln verpackt
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
- Spitz/abgewinkelte Spitze: Die Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Greifspitzen. Mit den spitzen Enden können verschiedene Materialien zuverlässig gehalten und verarbeitet werden
- Spitzes Ende: Die anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist. So können empfindliche Materialien zuverlässig gefasst werden
- Breite Spitze: Die Einwegpinzetten haben Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf. Sie verhindert, dass das Material beschädigt wird, wenn es gegriffen wird
Spezifikation
Spitz | |
5,12 in. | |
130 mm | |
Steril |
100 | |
Polystyrol | |
Pinzette |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Produktbroschuere Einwegprobenehmer fuer Lebensmittel
DateigrößeVersion: 537 kB
Brochure Disposable samplers for foodstuffs
DateigrößeVersion: 535.2 kB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Blaue abnehmbare Pinzette > Spitzenform: Spitz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur