Learn More
Buerkle™ Blaue Einwegpinzette
Pinzetten in einem einzigartigen Blauton, die nicht häufig in Lebensmitteln vorkommen, machen sie leicht zu finden und visuell zu identifizieren.
Marke: Buerkle™ 5378-1050
64.81 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium, insbesondere in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Die Einwegpinzetten eignen sich für präzise Laborarbeiten und sind ideal zum Greifen, Anheben und Bewegen kleiner Objekte, z. B. feines Gewebe, kleine Gegenstände oder feste Proben
- Die geriffelten Griffe gewährleisten eine optimale und sichere Handhabung sowie präzise Arbeit
- Die leichte Kunststoffpinzette für den einmaligen Gebrauch ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Die im Reinraum hergestellten Laborassistenten erfüllen die höchsten Standards und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe
- Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie für die Lebensmittelindustrie und wissenschaftliche Anwendungen
- Einzeln verpackt
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
- Spitz/abgewinkelte Spitze: Die Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Greifspitzen. Mit den spitzen Enden können verschiedene Materialien zuverlässig gehalten und verarbeitet werden
- Spitzes Ende: Die anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist. So können empfindliche Materialien zuverlässig gefasst werden
- Breite Spitze: Die Einwegpinzetten haben Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf. Sie verhindert, dass das Material beschädigt wird, wenn es gegriffen wird
Spezifikation
Spitz, abgewinkelt | |
5,12 in. | |
130 mm | |
Steril |
100 | |
Polystyrol | |
Pinzette |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Produktbroschuere Einwegprobenehmer fuer Lebensmittel
DateigrößeVersion: 537 kB
Brochure Disposable samplers for foodstuffs
DateigrößeVersion: 535.2 kB
Topsellers Lebensmittel Probenahme Feststoffe
DateigrößeVersion: 889.2 kB
Topsellers food sampling solids
DateigrößeVersion: 887.8 kB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
243097 | Konformitätsbescheinigung | 21/08/2024 | 5378-1050 |
240393 | Konformitätsbescheinigung | 17/02/2024 | 5378-1050 |
234068 | Konformitätsbescheinigung | 27/09/2023 | 5378-1050 |
230358 | Konformitätsbescheinigung | 27/04/2023 | 5378-1050 |
222764 | Konformitätsbescheinigung | 27/07/2022 | 5378-1050 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Blaue Einwegpinzette > Spitzenform: Spitz, abgewinkelt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur