Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Allihnkühler
Erleichtert die Kondensation von Dämpfen im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatoren nach Allihn bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05223214
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12581
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erhältlich mit Glasolive oder Plastikolive/GL-Kunststoffgewinde
Spezifikation
Für kondensierende Dämpfe | |
1/Pckg. | |
Duran Glas |
160 mm | |
29/32 | |
Allihn Kondensator |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Allihnkühler > Halsweite: 29/32, Gefäßlänge: 160 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur