Learn More
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar (abgefüllt in Flaschen)
Verwenden Sie die gebrauchsfertigen Medienflaschen zur Zählung von lebensfähigen Organismen in Milch, Milchprodukten, Wasser, Lebensmitteln und anderen Hygieneproben.
Marke: Thermo Scientific™ BO0195V
151.99 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie zur Zählung von lebensfähigen Organismen in Milch, Milchprodukten, Wasser, Lebensmitteln und anderen Hygieneproben den nichtselektiven Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate-Count-Agar, der gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllt ist. Der Plate-Count-Agar entspricht dem durch die APHA1, PHLS 2 und ISO3, 4 empfohlenen Medium für die Keimzahlbestimmung von Mikroorganismen in Lebensmitteln.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger Flaschen vorgefüllt mit Plate-Count-Agar.
- Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Strohfarben, transparent | |
Plate-Count-Agar (abgefüllt in Flaschen) | |
Großbritannien | |
500,0 g + 4,0 g | |
10 Stück/Packung |
2 bis 25 °C | |
Sirop-Flasche | |
Agar | |
10 Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
89Stunden
0Minuten
51Sekunden
37Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%