Learn More
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipettenhalter
Für hochgenaues Pipettieren. Integra Biosciences™ Pipettenhalter sind dank ihres bunten Aussehens und dem gut ausgeglichenen Gewicht die beliebteste Pipettierhilfe.
Marke:  Integra Biosciences™ 155018
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10768082
  • 662.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kabelloser Pipettier-Controller.
  • Extrem leicht, kompakt und einfach anzuwenden.
  • Mit einem wiederaufladbaren 9 V NiMH-Akku, der einfach oben am Griff eingeschoben wird.
  • Eine Aufladung reicht zum Befüllen und Spülen von mindestens 500 x 50 ml-Pipetten.
  • Für Standardpipetten von 0.1 bis 100 ml.
  • In fünf transparenten Farben und traditionellem Hellgrau für einfache Identifizierung.
  • Mit Akku, einem Netzteil für 230 V/50 Hz, sterilem Filter und Wandhalterung.
Spezifikation
Spezifikation
Nickel-Metallhydrid
0,45 μm
Hydrophobe Membran
50 Hz
Durchsichtig
Pipettenhalter
230 V
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Integra Biosciences Pipetboy acu pipette filler
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipettenhalter > Transparent