Learn More
Integra Biosciences™ Silicon Pro Pipettenhalter
Dieser Pipetten-Controller eignet sich für genaues und effizientes serologisches Pipettieren. Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro Pipettierer gewährleisten dank der integrierten LED eine optimale Ausleuchtung des Bereichs um die Pipette und damit ein genaueres Pipettieren sowie eine geringere Ermüdung der Augen.
Marke: Integra Biosciences™ 156404
Beschreibung
- Akkurate Verdrängung von Flüssigkeiten in der Pipette durch variablen Fingerdruck auf den Auslöser des Pipettierers
- Federleicht mit nur 190 Gramm
- In fünf Farben lieferbar
- Geschwindigkeit kann durchgehend durch das Daumenrad eingestellt werden
- Rotes LED zeigt an, wenn die Batterie aufgeladen werden muss
- Ergonomisches Design, gemäß den Empfehlungen für eine handförmige Ergonomie
Spezifikation
Glas- und Kunststoffpipetten mit Volumina von 1 bis 100 ml | |
12 ml/s | |
Pro Pipetten-Halter | |
230 V |
Blau | |
PIPETBOY pro | |
190 g | |
50 Hz |