Learn More
Integra Biosciences™ Wiederaufladbare Batterien
Diese Akkus eignen sich für Pipetboy Pipetten-Controller. Integra Biosciences™ Wiederaufladbare Akkus lassen sich leicht oben am Griff einschieben. Mit einer Ladung lassen sich mindestens 500 x 50 ml-Pipetten befüllen und spülen.
Marke:  Integra Biosciences™ 155066
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15296667
  • 86.40 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Teile-Nr. 155 066
Lithium-Ionen-Batterie, für PIPETBOY Akku 2
(Geräte mit Seriennummer ab ≥1350001)
Teile-Nr. 153 005
9 V NiMH-Batterie, für PIPETBOY Akku
(Geräte mit Seriennummer unter ≤1350000)
WARNUNG: Batterien sind nicht kompatibel
Besonderheiten zwischen den beiden PIPETBOY-Akkugenerationen:
PIPETBOY-Akku 2
  • Seriennummer ≥1350001
  • LED-Batterieanzeige:
  • Inaktiv/nicht aktiviert: weiß
  • In Betrieb: rot/grün
PIPETBOY-Akku
  • Seriennummer ≤1350000
  • LED-Batterieanzeige:
  • Inaktiv/nicht aktiviert:
  • rot, In Betrieb: nur rot
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ion
PIPETBOY Acu 2
500 mAh
Akkus
500 mAh
Name des Produkts
Integra Biosciences™ Wiederaufladbare Batterien > Stromversorgung: 500mAh