missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter
SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten.
Marke: SI Analytics™ 285404047
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriert, mit Ringmarkierungen, mit Konstante, für manuelle Messungen
- Ideal für die manuelle Messung transparenter Flüssigkeiten, schaumbildender Flüssigkeiten, flüssiger Mischungen mit hochflüchtigen Komponenten, minimaler Mengen von Messsubstanzen und/oder Spülmitteln sowie Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen

Spezifikation
Ostwald Viskosimeter | |
0,7 mm Durchmesser | |
Ringmarkierungen | |
220 mm |
10 cSt | |
0,1 | |
Glas | |
3 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter > Bereich:10 mm2/s
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur