Learn More
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipettenhalter
Für hochgenaues Pipettieren. Integra Biosciences™ Pipettenhalter sind dank ihres bunten Aussehens und dem gut ausgeglichenen Gewicht die beliebteste Pipettierhilfe.
544.00 € - 667.00 €
Spezifikation
Akkutyp | Nickel-Metallhydrid |
---|---|
Porengröße | 0,45 μm |
Typ | Pipettenhalter |
Filtertyp | Hydrophobe Membran |
Spannung | 230 V |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10798252
|
Integra Biosciences™
155017 |
Blau |
662.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10195551
|
Integra Biosciences™
155015 |
Grün |
667.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10060262
|
Integra Biosciences™
155019 |
Violett |
662.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10013451
|
Integra Biosciences™
155000 |
Grau |
544.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10165601
|
Integra Biosciences™
155016 |
Rot |
544.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10768082
|
Integra Biosciences™
155018 |
Durchsichtig |
662.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
- Kabelloser Pipettier-Controller.
- Extrem leicht, kompakt und einfach anzuwenden.
- Mit einem wiederaufladbaren 9 V NiMH-Akku, der einfach oben am Griff eingeschoben wird.
- Eine Aufladung reicht zum Befüllen und Spülen von mindestens 500 x 50 ml-Pipetten.
- Für Standardpipetten von 0.1 bis 100 ml.
- In fünf transparenten Farben und traditionellem Hellgrau für einfache Identifizierung.
- Mit Akku, einem Netzteil für 230 V/50 Hz, sterilem Filter und Wandhalterung.
Specifications
Nickel-Metallhydrid | |
Pipettenhalter | |
230 V |
0,45 μm | |
Hydrophobe Membran | |
50 Hz |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipettenhalter