Learn More
Testo™ 606-2 -Feuchtigkeitsmessgerät
Misst den Feuchtigkeitsgehalt in Holz, Baustoffen und der Umgebung. So können Sie die Lager- und Trocknungsbedingungen schnell und einfach überprüfen.
Marke:  Testo™ 0560 6062
Artikelnummer. 10433695
  • 258.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Misst den Feuchtigkeitsgehalt verschiedener Holz- und Baustoffarten und ist darüber hinaus in der Lage, die relative Luftfeuchtigkeit und die Lufttemperatur zu messen sowie den Taupunkt und die Feuchtkugeltemperatur zu berechnen
  • RAM-Elektroden gewährleisten präzise Feuchtigkeitsmessungen bei Holz bzw. Baumaterialien
  • Mit derart wertvollen Informationen können Sie ganz einfach feststellen, ob die Lagerbedingungen ideal sind oder ob sie angepasst werden müssen
  • Die Kennlinien stellen den Feuchtigkeitsgehalt direkt als Gewichtsprozentsatz auf Basis der Trockenmasse (Trockengewicht) dar. Folgende Kennlinien sind im Messgerät gespeichert:
    • Für präzise Feuchtigkeitsmessungen bei Buchen-, Fichten-, Lärchen-, Eichen-, Kiefer-, Ahornholz
    • Zum Nachweis von Feuchtigkeit und nassen Stellen in Baustoffen wie Zementestrich, Beton, Putz, Anhydritestrich, Zementmörtel, Kalkmörtel und im Mauerwerk
  • Das Gerät wurde entwickelt, um die Arbeit effizienter und einfacher zu machen. Es verfügt über eine Vielzahl praktischer Funktionen, darunter:
    • Eine Haltefunktion, die den letzten Messwert länger anzeigt
    • Ein hintergrundbeleuchtetes Display für alle Lichtverhätlnisse
    • Eine aufsteckbare Schutzkappe und eine Gürteltasche für die sichere Aufbewahrung Ihres Feuchtigkeitsmessgeräts
    • Eine Handschlaufe, die verhindert, dass das Messgerät versehentlich fallen gelassen wird
Spezifikation
Spezifikation
±1 %
119 mm
46 mm
25 mm
0,1 °C
Name des Produkts
Testo™ 606-2 -Feuchtigkeitsmessgerät > Auflösung:0,1 °C