Learn More
Eppendorf™ Elektronische Pipettierhilfe mit Lithium-Ionen-Akku
Erleben Sie mit diesem Pipetten-Controller eine neue Dimension des elektronischen Pipettierens. Der Eppendorf Easypet™ 3 verfügt über eine intuitive und handliche Geschwindigkeitseinstellung. Das ergonomische Design ermöglicht ermüdungsfreies Pipettieren.
Marke: Eppendorf™ 4430000018
557.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Leicht und gut ausbalanciert
- Kräftige Hintergrundbeleuchtung mit LEDs zeigt die noch verbleibende Akkuladung an
- Lithium-Polymer-Akku sorgt für langen Betrieb ohne Netzanschluss
- Betrieb während des Wiederaufladens möglich
- Autoklavierbarer Pipettenadapter für sterile Anwendungen
- Schnellverschluss am Ansaugkonus ermöglicht schnellen Austausch der Membranfilter
Spezifikation
Lithium-Ion | |
Elektronische Pipette | |
Membran |