Learn More
Integra Biosciences™ PipetboyPro™ Pipetten-Controller
Artikelnummer. 11731258
Click to view available options
:
Farbe: Orange
Artikelnummer. 11731258
Marke: Integra Biosciences™ 156403
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Präziser, schneller und ergonomischer Pipettenfüller. Integra Biosciences™ PIPETBOY™ Pro ist der einzige Pipettenfüller, der über eine integrierte LED für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs verfügt.
  • Sehr leicht: 190 Gramm
  • Farbcodierung: fünf Farben erhältlich
  • Die Geschwindigkeit kann kontinuierlich über das Daumenrad eingestellt werden
  • Die rote LED zeigt an, wann der Akku geladen werden muss
  • Ergonomisches Design: entsprechend den Empfehlungen der Ergonomie der Handform
  • Die integrierte LED sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Bereichs um die Pipette, ermöglicht so ein präzises Pipettieren und verhindert eine Überanstrengung der Augen
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards und daher mit einer verlängerten Garantie von 3 Jahren angeboten, die nach der Registrierung gültig ist
Spezifikation
Farbe Orange
Abgabegeschwindigkeit 2 bis 12 ml/s.
Typ Pipettenfüller
Zur Verwendung mit (Geräte) Glas- und Kunststoffpipetten mit Volumina von 1 bis 100 ml
Enthält Integriertes LED-Licht, steriler Ersatzfilter, 2 Batterien, Netzteil
Gewicht (metrisch) 190 g