Learn More
Azlon™ Abtropfgestell aus polyamid-epoxidbeschichtetem Stahl
Azlon™ Gestell aus Polyamid, Epoxid-beschichteter Stahl, erhältlich als hochwertiges freistehendes oder an der Wand montierbares Abtropfgestell.
Marke: Azlon RWK070
99.61 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Azlon™ Abtropfgestell aus Polyamidepoxid-beschichtetem Stahl ist qualitativ hochwertig und freistehend oder an der Wand montierbar erhältlich.
- Aus polyamid- und epoxidbeschichtetem Stahl
- Bietet eine bessere Wärme- und Chemikalienbeständigkeit als andere Beschichtungen
- Mit acht Aufsteckstäben in einer Länge von 110 mm und vierundzwanzig Aufsteckstäben in einer Länge von 80 mm. Der Durchmesser der Aufsteckstäbe beträgt 4,5 mm
- Die Gesamtabmessungen des Gestells betragen 410 mm x 300 mm
Spezifikation
Wandbefestigung | |
Polyamid- und epoxidbeschichteter Stahl | |
32 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
15Stunden
13Minuten
22Sekunden
43 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
90Stunden
13Minuten
22Sekunden
43Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%