Learn More
BD Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen aus Kunststoff mit Hemogard-Verschluss
Für das Gewinnen einer Vollblut- oder EDTA-Plasma-Probe. Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen aus Kunststoff mit Hemogard-Verschluss enthalten K2-EDTA, eine auf die Innenflächen der BD Vacutainer Plus Röhrchen aufgesprühte flüssige Lösung.
Marke: BD 367525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lavendelfarbener Hemogard™-VerschlussPapieretikett
Spezifikation
K2EDTA-Röhrchen | |
Kunststoff | |
10 ml | |
100 mm | |
Papier | |
ISO 6710 |
K2-EDTA | |
Hemogard™ | |
Lavendel | |
Für das Gewinnen einer Vollblut- oder EDTA-Plasma-Probe. | |
16 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X1000 BD Vacutainer 16 x 100 mm x 10.0 mL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: dipotassium EDTA dihydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen aus Kunststoff mit Hemogard-Verschluss > Füllmenge: 10ml; Etikettentyp: Papier
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur