Learn More
Fisherbrand™ Drahttrocknungsgestell
Das Drahttrocknungsgestell spart Glaswaren vor Spänen und Rissen. Reagenzgläser, Becher, Kolben und andere Laborartikel können auf dem Gestell abgelassen und getrocknet werden.
Marke: Fisherbrand™ HS23243A
153.61 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Selbststehendes Gestell
- Auf einen Tisch oder in der Nähe eines Waschbeckens aufstellen
- Verwenden Sie Haken, um das Gestell an die Wand zu hängen
- Nimmt bis zu 90 Laborartikel auf
- Stiftgrößen: 18 x 127 mm und 72 x 76 mm
- Hergestellt aus punktgeschweißtem, vinylbeschichtetem Stahldraht für Langlebigkeit
- Polystyrol-Tablett und Rückseite
- Leicht zugängliche und herausnehmbare Auffangwanne am Boden
Spezifikation
Auffangwanne | |
Drahttrocknungsgestell | |
Schwarz/Grau | |
Vinylbeschichteter Stahldraht | |
Nein | |
HS23243A | |
Je 1 | |
46,2 cm | |
18,2 cm | |
52,5 cm | |
5,62 lb. |
Gestell zum Trocknen | |
Nicht autoklavierbar | |
Glasprodukte | |
90 | |
Unsteril | |
2/Karton | |
18,2 x 7,4 x 20,7 in. | |
18,2 in. | |
7,4 in. | |
20,7 in. | |
2,53 kg |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%