Learn More
Bochem™ Abtropfgestelle mit Auffangwanne
Für Reagenzgläser und Kolben. Die Bochem Abtropfgestelle mit Auffangwanne sind in zwei Größen erhältlich.
Marke:  Bochem™ 10130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10536951
  • 155.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Reagenzgläser und Kolben
  • Zwei Größen: 44 und 65 Steckplätze
  • PA-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Abtropfgestell mit Auffangwanne
Rechteckig
Zur Entleerung von Teströhrchen und Kolben
420 mm
Teströhrchen und Kolben
Steril
65 Kontakte
610 mm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1426489 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number10130
Chargennummer1419686 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/03/2025 Catalog Number10130
Name des Produkts
Bochem™ Abtropfgestelle mit Auffangwanne > Anzahl der Racks:65 Pins