Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Quick Plasmid MiniPrep-Kit
Verunreinigungen werden mit dem Waschpuffer entfernt
Marke:  Invitrogen™ K210010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10553293
  • 113.00 € / 50 Ansätze
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet:
  • Resuspensionspuffer (R3)
  • RNase A (20 mg/ml)
  • Lysepuffer (L7)
  • Fällungspuffer (N4)
  • Waschpuffer (W9)
  • Waschpuffer (W10)
  • TE-Puffer (TE)
  • Spin-Säulen
  • Wasch- und Rückgewinnungsröhrchen
Beschreibung
Beschreibung
Das PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit wurde speziell für die schnelle Isolierung sequenzierungsfähiger Plasmid-DNA aus E. coli entwickelt, die in rund 30 Minuten mithilfe von Silica-Membran-Säulen erfolgt. Merkmale des PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit:
Schnell – Gebrauchsfertige Plasmid-DNA in ca. 30 Minuten
Flexibel – Formate eignen sich für Vakuum- und Zentrifugationsplattformen
Zuverlässige und kostengünstige Isolierung von Plasmid-DNA
Das PureLink™ Quick Plasmid-Miniprep-Kit ermöglicht die Isolierung von hochwertiger Plasmid-DNA aus 1 bis 5 ml-Kulturen in 30 bis 45 Minuten mit den PureLink™ Spin-Säulen. Diese Säulen nutzen eine spezielle Kieselgel-Membran, um bis zu 40 µg sequenzierfähiger Plasmid-DNA zu erzielen. Zellen werden über ein alkalisches Verfahren mit SDS lysiert, und das Lysat wird auf eine Kieselgel-Membran-Säule aufgetragen, welche die Plasmid-DNA selektiv bindet. Verunreinigungen werden mit Waschpuffern entfernt, und die Plasmid-DNA wird in einem TE-Puffer eluiert. Die eluierte DNA eignet sich für alle nachfolgenden Routineanwendungen.
Kompatibel mit flexiblen Formaten
Das PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit kann mit einer Zentrifuge oder einem Vakuumverteiler zur Aufreinigung von Plasmid-DNA verwendet werden. In der Regel gilt für DNA, die mit dem PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit isoliert wurde, ein A260/A280-Wert von > 1,80, wenn Proben in Tris-HCl (pH 7,5) verdünnt werden. Die DNA ist damit ausreichend frei von Proteinen, die nachfolgende Anwendungen beeinflussen könnten.
Isolierte DNA kann für eine Vielzahl nachgeschalteter Anwendungen verwendet werden
Plasmid-DNA, die mit dem PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit aufgereinigt wurde, eignet sich für alle nachfolgenden Routineanwendungen, einschließlich Transformationen von Bakterien- und Säugetierzellen, DNA-Sequenzierung, Restriktionsenzymverdau, Klonierung und PCR.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2789319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK210010
Chargennummer2825526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK210010
Chargennummer2790423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK210010
Chargennummer2795474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK210010
Chargennummer2818746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK210010
Name des Produkts
Invitrogen™ PureLink™ Quick Plasmid MiniPrep-Kit > 50 Aufreinigungen