Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske bietet Atemschutz mit einem flachen, 3-flächig geformten Design, geringen Atemwiderstand und eine geprägte, geformte Oberseite, die das Beschlagen von Brillen reduzieren kann.
13.18 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
---|---|
Zertifizierungen (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
Farbe | Weiß |
Design Type | 3-teilig |
Material | Polypropylene |
Produktcode | Marke | Filtertyp | Mit Ausatemventil | Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtertyp | Mit Ausatemventil | Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11717574
|
3M™
7000088725 |
FFP1 | Nein | 4 | 9310, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
10583051
|
3M™
7000088723 |
FFP2 | Nein | 10 | 9320, 3-panel |
65.10 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10116544
|
3M™
7000088722 |
FFP2 | Ja | 10 | 9322+, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
10275762
![]() |
3M™
N190.1 |
FFP3 | Ja | 10 | 9332, 3-panel |
91.26 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17237620
|
3M™
7000088724 |
FFP1 | Ja | 4 | 9312, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
12672545
|
3M™
7000088724 |
FFP1 | Ja | 4 | 9312, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
17257620
|
3M™
7000088812 |
FFP3 | Nein | 20 | 9330, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
12602555
|
3M™
7000088812 |
FFP3 | Nein | 20 | 9330, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
11777574
|
3M™
7000062381 |
FFP1 | Ja | 4 | PF9312, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
11787574
|
3M™
7000062383 |
FFP2 | Nein | 10 | PF9320, 3-panel |
13.55 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11797574
|
3M™
7000062382 |
FFP2 | Ja | 10 | PF9322, 3-panel | N/A | N/A | N/A | |||||
11707584
|
3M™
7000062384 |
FFP3 | Yes | 20 | PF9332, 3-panel |
37.76 €
5 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16523771
|
3M™
7000089312 |
FFP3 | Ja | 20 | 9332+ P3 mit Ventil, 3-panel |
2305.00 €
330 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16684912
|
3M™
7000088730 |
FFP2 | Ja | 10 | 9322+ P2 mit Ventil, 3-panel |
1240.00 €
330 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16674902
|
3M™
7100231525 |
FFP3 | Nein | 20 | 9330+ P3, 3-panel |
2385.00 €
440 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Bieten einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache KommunikationDie Atemschutzmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300 decken eine Reihe von Anwendungen ab, die FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz erfordern.
- Neueste 3M™ Filtertechnologie
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- Einzelverpackung
- Auch erhältlich mit 3M™ Cool Flow™ Ventil
- In den Schutzstufen FFP 1 NR D bis FFP 3 NR D
- Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an
- Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht
- Kein Verrutschen
- Bleibt formstabil
- Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen
- Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz
- Ideale Passform
- Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz
- Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an
- Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit
- Hoher Tragekomfort
- Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz
- Einfache Lagerung und Verteilung
- Hoher Tragekomfort
- Ideale Passform
- Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an
- Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen
- Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz
- Verbesserte Kompatibilität mit Brille / Augenschutz
- Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der
- Bleibt formstabil
Spezifikation
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Weiß | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
Polyisoprene | |
Geformt | |
Stäube und Nebel aus zahlreichen industriellen Anwendungen und anderen Arbeitsfeldern | |
9310, 3-panel |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
3-teilig | |
One Size | |
Ja | |
Aluminum, Polyurethene | |
Individually Packaged | |
Non-sterile | |
No |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years From Date of Manufacture