Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske bietet Atemschutz mit einem flachen, 3-flächig geformten Design, geringen Atemwiderstand und eine geprägte, geformte Oberseite, die das Beschlagen von Brillen reduzieren kann.
Marke: 3M™ 7000088722
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bieten einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache KommunikationDie Atemschutzmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300 decken eine Reihe von Anwendungen ab, die FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz erfordern.
- Einzeln verpackt, um Kontaminationen zu vermeiden
- Weiches Abdeckband auf der Innenseite sorgt für mehr Komfort
- Leicht und faltbar
- Gleichmäßig gespannte Kopfbänder zur Entlastung des Gurtdrucks
- Das zentral positionierte Kühlventil reduziert die Wärmeentwicklung, erleichtert die Atmung und kühlt den Atem.
Spezifikation
10 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Weiß | |
Ja | |
Polypropylene | |
One Size | |
Polypropylene | |
Ja | |
9322+, 3-panel | |
Geformt | |
10/Packung | |
Non-sterile | |
No |
CE-Kennzeichnung für EN 149:2001 + A1:2009 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
3-teilig | |
FFP2 | |
Flache Faltung | |
Ja | |
Landwirtschaft, Reinigungsbranche, Abrissunternehmen | |
Polyisoprene | |
Aluminum, Polyurethene | |
Individually Packaged | |
Stäube und Nebel aus zahlreichen industriellen Anwendungen und anderen Arbeitsfeldern | |
Colour-coded Headband, Blue |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
TMM002 Aura Brochure 4pp LR
DateigrößeVersion: 2 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300 > Filtertyp: FFP2 NR D; ohne Ventil; Menge: 10 pro Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur