Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske bietet Atemschutz mit einem flachen, 3-flächig geformten Design, geringen Atemwiderstand und eine geprägte, geformte Oberseite, die das Beschlagen von Brillen reduzieren kann.
Marke:  3M™ 7000088812
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17257620
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bieten einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache KommunikationDie Atemschutzmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300 decken eine Reihe von Anwendungen ab, die FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz erfordern.
  • Durch das ursprüngliche 3-Panel-Design ist das Gesicht stärker beweglich
  • Die Filtertechnologie, bei der ein geringer Widerstand ausgeübt wird, unterstützt Sie dabei, leichter zu atmen
  • Der vorgeformte Oberteil passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und sorgt so für eine effektive Abdichtung
  • Die geprägte obere Abdeckung trägt dazu bei, dass Brillen weniger beschlagen
  • Kinnlasche für einfache Positionierung und Einstellung
  • Einfach zu verstauen dank flach zusammenklappbarem Design und Einzelverpackung
  • Farbcodierte Stirnbänder zur einfachen Erkennung: rot für FFP3 (NFP 50)
  • Das geformte Nasenfeld passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und verbessert die Kompatibilität mit 3M-Brillen
  • Maximalanzahl der Verwendungen: Bis zu 50 x TLV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung für EN 149:2001 + A1:2009
3-teilig
FFP3
Nein
Ja
Geformt
Schale
Weiß
Ja
Flach faltbare Partikel-Atemschutzmaske
Landwirtschaft, Reinigungsbranche, Abrissunternehmen
9330
Stäube und Nebel aus zahlreichen industriellen Anwendungen und anderen Arbeitsfeldern