Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300
Artikelnummer. 11787574
Click to view available options
Filtertyp:
FFP1
FFP2
FFP3
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Zugewiesener Schutzfaktor (APF):
4
10
20
Modell:
9310, 3-panel
9312, 3-panel
9320, 3-panel
9322+ P2 mit Ventil, 3-panel
9322+, 3-panel
9330+ P3, 3-panel
9330, 3-panel
9332+ P3 mit Ventil, 3-panel
9332, 3-panel
PF9312, 3-panel
PF9320, 3-panel
PF9322, 3-panel
PF9332, 3-panel
Packungsgröße:
10 Stück
120 Stück
20 Stück
240 Stück
330 Stück
440 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11787574
Marke: 3M™ 7000062383
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske bietet Atemschutz mit einem flachen, 3-flächig geformten Design, geringen Atemwiderstand und eine geprägte, geformte Oberseite, die das Beschlagen von Brillen reduzieren kann.
Bieten einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache KommunikationDie Atemschutzmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300 decken eine Reihe von Anwendungen ab, die FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz erfordern.
  • Einzeln verpackt, um Kontaminationen zu vermeiden
  • Weiches Abdeckband auf der Innenseite sorgt für mehr Komfort
  • Leicht und faltbar
  • Gleichmäßig gespannte Kopfbänder zur Entlastung des Gurtdrucks
  • Das zentral positionierte Kühlventil reduziert die Wärmeentwicklung, erleichtert die Atmung und kühlt den Atem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 10
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung für EN 149:2001 + A1:2009
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Zertifizierungen (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Farbe Weiß
Design Type 3-teilig
Einwegprodukt Limited-use
Filtertyp FFP2
Material Polypropylene
Produkttyp General Purpose Particulate Respirator
Größe One Size
Mit Ausatemventil Nein
Filtereffizienz FFP2 NR D – Schutzfaktor: 12 x TLV ohne Ventil
Material der Filtrationsschicht Polypropylene
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Landwirtschaft, Chemikalien, Metallbearbeitung
Latexfrei Yes
Material Kopfband Polyisoprene
Modell PF9320, 3-panel
Material des Objektivrevolvers Aluminum, Polyurethene
Art des Objektivrevolvers Geformt
Verpackungsart Individually Packaged
Beständig gegen Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations
Sterilität Non-sterile
Strap Attachment Type Colour-coded Headband, Blue
FDA Cleared Surgical Mask No