Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske bietet Atemschutz mit einem flachen, 3-flächig geformten Design, geringen Atemwiderstand und eine geprägte, geformte Oberseite, die das Beschlagen von Brillen reduzieren kann.
Marke: 3M™ 7000062384
30.47 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bieten einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache KommunikationDie Atemschutzmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300 decken eine Reihe von Anwendungen ab, die FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz erfordern.
- Einzeln verpackt, um Kontaminationen zu vermeiden
- Weiches Abdeckband auf der Innenseite sorgt für mehr Komfort
- Leicht und faltbar
- Gleichmäßig gespannte Kopfbänder zur Entlastung des Gurtdrucks
- Das zentral positionierte Kühlventil reduziert die Wärmeentwicklung, erleichtert die Atmung und kühlt den Atem.
Spezifikation
20 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Weiß | |
Limited-use | |
Polypropylene | |
One Size | |
Polypropylene | |
Yes | |
PF9332, 3-panel | |
Geformt | |
Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations | |
Colour-coded Headband, Red |
CE Approved to EN 149:2001A1:2009 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
3-teilig | |
FFP3 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Yes | |
Agriculture, Cleaning Maintenance, Demolition, Construction, Automotive | |
Polyisoprene | |
Aluminum, Polyurethene | |
Individually Packaged | |
Non-sterile | |
No |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Tage
13Stunden
5Minuten
37Sekunden
9