Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300
Click to view available options
Filtertyp:
FFP1
FFP2
FFP3
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Zugewiesener Schutzfaktor (APF):
4
10
20
Modell:
9310, 3-panel
9312, 3-panel
9320, 3-panel
9322+ P2 mit Ventil, 3-panel
9322+, 3-panel
9330+ P3, 3-panel
9330, 3-panel
9332+ P3 mit Ventil, 3-panel
9332, 3-panel
PF9312, 3-panel
PF9320, 3-panel
PF9322, 3-panel
PF9332, 3-panel
Packungsgröße:
10 Stück
120 Stück
20 Stück
240 Stück
330 Stück
440 Stück
5 Stück
Beschreibung
Bieten einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache KommunikationDie Atemschutzmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300 decken eine Reihe von Anwendungen ab, die FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz erfordern.
- Einzeln verpackt, um Kontaminationen zu vermeiden
- Weiches Abdeckband auf der Innenseite sorgt für mehr Komfort
- Leicht und faltbar
- Gleichmäßig gespannte Kopfbänder zur Entlastung des Gurtdrucks
- Das zentral positionierte Kühlventil reduziert die Wärmeentwicklung, erleichtert die Atmung und kühlt den Atem.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | 20 |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung für EN 149:2001 + A1:2009 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Zertifizierungen (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Farbe | Weiß |
| Design Type | 3-teilig |
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropylene |
| Produkttyp | Flach faltbare Partikel-Atemschutzmaske |
| Mehr anzeigen |