Learn More
Gibco™ Anti-Clumping-Mittel
Anti-Clumping-Mittel
Marke: Gibco™ 0010057AE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GIBCO™ konzentriertes flüssiges Anti-Clumping Agent reduziert Zellverklumpung und trägt damit zur Erreichung höherer Dichten lebensfähiger Zellen in Suspensionskulturen bei. Die chemisch definierte, schonende Formulierung von Anti-Clumping enthält keine Komponenten tierischen Ursprungs und keine Proteine, Enzyme, Hydrolysate oder Komponenten unbekannter Zusammensetzung.Einfache und schonende Zelldissoziation
An Suspensionskulturen angepasste Zelllinien können in einen stärker anhaftenden oder aggregierten “Verklumpungs-” Zustand zurückkehren. Anstelle aggressiver Enzyme, die oft in Zelldissoziationsprodukten enthalten sind, können Kulturbedingungen in diesem Fall durch das Hinzufügen eines schonenden, die Verklumpung und Anhaftung reduzierenden Reagenzes, erheblich verbessert werden. Anti-Clumping Agent ist eine einfache, schonende, konzentrierte Lösung, die bei Hinzufügen zu Kulturmedien (in der Regel wird eine Verdünnung zwischen 1:100 und 1:1000 titriert) Zellverklumpung deutlich reduzieren kann.
Reduzierte Verklumpung, erhöhte Viabilität, verbesserte Proteinexpression
Die reduzierte Zellverklumpung durch Verwendung von Anti-Clumping Agent ist in Abbildung 1 dargestellt (Abb. 1). Siehe auch die Daten zum Nachweis der verbesserten Dichte lebensfähiger Zellen (Abb. 2). Eine höhere Dichte von lebensfähiger Zellen trägt zur Stabilisierung der Kulturbedingungen, und damit zu besserer Proteinausbeute bei.
Für die tatsächliche Zelldissoziation empfehlen wir unsere Produkte nicht tierischen Ursprungs, TrypLE™ Produkte.
Verwenden Sie Anti-Clumping Agent nach der Transfektion
Anti-Clumping Agent wird nicht bei allen Suspensions-Zellkulturbedingungen empfohlen. Beim Erstellen einer Zelllinie durch Transfektion mit kationischen Lipiden kann Anti-Clumping Agent den Transfektionsprozess stören, so dass wir in diesem Fall empfehlen, Anti-Clumping Agent nach der Transfektion zu verwenden.
Chemisch definierte Komponenten nichttierischen Ursprungs
Da Anti-Clumping Agent nur mit chemisch definierten Komponenten nichttierischen Ursprungs hergestellt wird, können Sie sicher sein, dass das Risiko des Hinzufügens unerwünschter Adventiv-Agenzien zu Ihrem Kultursystem minimiert ist. Vermeidung mangelhaft definierter Zusätzen in Ihrem System kann zu stabileren Ergebnissen zwischen den einzelnen Chargen führen.
Praktische und individuell anpassbare Verpackung
Zusätzlich zur 20 ml-Größe Anti-Clumping Agent ist auch in einer wirtschaftlicheren und praktischen 100 ml-Flasche erhältlich. Für eine noch größere Verpackung können Sie dieses Produkt individuell konfigurieren. Klicken Sie dazu auf den Link „Customize this Product“ (Dieses Produkt anpassen) oben unter der Schaltfläche „Add to Cart“ (Zum Warenkorb hinzufügen), oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter CustomMedia@lifetech.com.
Weitere Informationen und Support
Bitte lesen Sie die unten bereitgestellten Handbücher und Protokolle für zusätzliche Informationen wie Sie dieses Produkt erfolgreich nutzen. Leiten Sie alle unbeantworteten Fragen an unsere Technischer Kundendienst Gruppe weiter.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern | |
Säugetierzellen | |
Suspensions-Zellkultur | |
Antiverklumpungsreagenz | |
6 bis 8 | |
20 mL | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
CHO, Insektenzellen, 293 (HEK) | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Flüssig | |
Flasche(n) | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Anti-Clumping-Mittel > 20 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur